Tisk…
Methyl 3-bromo-5-methylpyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-2-(methoxycarbonyl)-5-methylpyridine, Methyl 3-bromo-5-methylpicolinate
OR47834-1G OR47834-500MG
APOSOR47834-1GEA 4730 CZK
APOSOR47834-1G APOSOR47834-500MG
Methyl 3-bromo-5-methylpyridine-2-carboxylate
Methyl 3-bromo-5-methylpyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₈H₈BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12911847
CAS číslo: 1228880-68-9