Tisk…
Ethyl 3-amino-5-bromopyridine-2-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-5-bromo-2-(ethoxycarbonyl)pyridine, Ethyl 3-amino-5-bromopicolinate
OR47833-250MG OR47833-1G
APOSOR47833-250MGEA 4240 CZK
APOSOR47833-250MG APOSOR47833-1G
Ethyl 3-amino-5-bromopyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl 3-amino-5-bromopyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₈H₉BrN₂O₂
MW: 245,073 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10566234
CAS číslo: 1334405-60-5