5-Aminobenzo[b]thiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Aminobenzothiophene, 1-Benzothiophen-5-amine, 5-Amino-1-benzothiophene
OR47828-1G
OR47828-250MG
OR47828-5G
APOSOR47828-1GEA
2240
CZK
APOSOR47828-1G
APOSOR47828-250MG
APOSOR47828-5G
5-Aminobenzo[b]thiophene
5-Aminobenzo[b]thiophene
Vzorec:
C₈H₇NS Bod tání: 72…75 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD04115381 CAS číslo: 20532-28-9 |