Tisk…
2,6-Bis(tert-butyl)isonicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4775-1G OR4775-250MG
APOSOR4775-1GEA 18220 CZK
APOSOR4775-1G APOSOR4775-250MG
2,6-Bis(tert-butyl)isonicotinic acid
2,6-Bis(tert-butyl)isonicotinic acid
Vzorec: C₁₄H₂₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06496458
CAS číslo: 191478-92-9