Tisk…
(4-Chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR475190-1G OR475190-250MG
APOSOR475190-1GEA 18620 CZK
APOSOR475190-1G APOSOR475190-250MG
(4-Chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
(4-Chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Vzorec: C₇H₉ClN₂O
MW: 172,612 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD32200422
CAS číslo: 2413937-60-5