Tisk…
(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR475189-1G OR475189-250MG
APOSOR475189-1GEA 18620 CZK
APOSOR475189-1G APOSOR475189-250MG
(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Vzorec: C₇H₉BrN₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD32200421
CAS číslo: 2413937-59-2