Tisk…
(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR475188-1G OR475188-250MG
APOSOR475188-1GEA 20470 CZK
APOSOR475188-1G APOSOR475188-250MG
(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Vzorec: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,167 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28550088
CAS číslo: 1780993-51-2