Tisk…
(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR475187-1G OR475187-250MG
APOSOR475187-1GEA 14880 CZK
APOSOR475187-1G APOSOR475187-250MG
(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Vzorec: C₇H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32200420
CAS číslo: 2201840-10-8