Tisk…
Methyl 4-chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR475186-1G OR475186-250MG
APOSOR475186-1GEA 8900 CZK
APOSOR475186-1G APOSOR475186-250MG
Methyl 4-chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl 4-chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Vzorec: C₈H₉ClN₂O₂
MW: 200,622 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32200419
CAS číslo: 2407349-24-8