Tisk…
Methyl 4-bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR475185-1G OR475185-250MG
APOSOR475185-1GEA 8900 CZK
APOSOR475185-1G APOSOR475185-250MG
Methyl 4-bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl 4-bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Vzorec: C₈H₉BrN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32200418
CAS číslo: 2407349-25-9