Tisk…
1-Cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR475184-1G OR475184-250MG OR475184-5G
APOSOR475184-1GEA 16300 CZK
APOSOR475184-1G APOSOR475184-250MG APOSOR475184-5G
1-Cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-Cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28405628
CAS číslo: 1622883-44-6