Tisk…
N-[(1R)-1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR475182-1G OR475182-250MG
APOSOR475182-1GEA 5720 CZK
APOSOR475182-1G APOSOR475182-250MG
N-[(1R)-1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[(1R)-1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Vzorec: C₁₁H₁₄BrN·ClH
MW: 276,601 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD32066849
CAS číslo: 2414145-16-5