[1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR475179-100MG
OR475179-1G
OR475179-250MG
APOSOR475179-100MGEA
744
CZK
APOSOR475179-100MG
APOSOR475179-1G
APOSOR475179-250MG
[1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
[1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Vzorec:
C₁₀H₉BrN₂O MW: 253,095 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD21304384 CAS číslo: 1478538-20-3 |