Thieno[2,3-c]pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thieno[2,3-c]pyridine
OR475157-100MG
OR475157-250MG
APOSOR475157-100MGEA
12200
CZK
APOSOR475157-100MG
APOSOR475157-250MG
Thieno[2,3-c]pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Thieno[2,3-c]pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Vzorec:
C₁₃H₁₆BNO₂S MW: 261.148 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD26517928 CAS číslo: 2230209-53-5 |