N-[1-(4-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR475108-1G
OR475108-250MG
APOSOR475108-1GEA
3580
CZK
APOSOR475108-1G
APOSOR475108-250MG
N-[1-(4-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
N-[1-(4-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Vzorec:
C₁₁H₁₂BrN·ClH MW: 274,585 g/mol Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD31695643 CAS číslo: 2387695-90-9 |