N-[1-(3-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR475107-1G
OR475107-250MG
APOSOR475107-1GEA
3580
CZK
APOSOR475107-1G
APOSOR475107-250MG
N-[1-(3-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
N-[1-(3-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Vzorec:
C₁₁H₁₂BrN·ClH MW: 274,585 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31695640 CAS číslo: 2367002-63-7 |