Tisk…
1-(4-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR475087-1G OR475087-250MG
APOSOR475087-1GEA 3740 CZK
APOSOR475087-1G APOSOR475087-250MG
1-(4-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
1-(4-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₂BrN·ClH
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD31695722
CAS číslo: 799293-97-3