1-(2-Bromophenyl)-N-methyl-ethanamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR475085-100MG
OR475085-1G
OR475085-250MG
APOSOR475085-100MGEA
6780
CZK
APOSOR475085-100MG
APOSOR475085-1G
APOSOR475085-250MG
1-(2-Bromophenyl)-N-methyl-ethanamine hydrochloride
1-(2-Bromophenyl)-N-methyl-ethanamine hydrochloride
Vzorec:
C₉H₁₂BrN·ClH MW: 250.563 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD22566065 CAS číslo: 1423025-56-2 |