Tisk…
N-[1-(2-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR475080-1G OR475080-250MG
APOSOR475080-1GEA 3580 CZK
APOSOR475080-1G APOSOR475080-250MG
N-[1-(2-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
N-[1-(2-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Vzorec: C₁₁H₁₂BrN·ClH
MW: 274,585 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31695702
CAS číslo: 2366997-03-5