Tisk…
1-(3-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR475079-100MG OR475079-1G OR475079-250MG
APOSOR475079-100MGEA 6950 CZK
APOSOR475079-100MG APOSOR475079-1G APOSOR475079-250MG
1-(3-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
1-(3-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₂BrN·ClH
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD30609564
CAS číslo: 2197556-55-9