Tisk…
N-[1-(4-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR475075-1G OR475075-250MG
APOSOR475075-1GEA 3770 CZK
APOSOR475075-1G APOSOR475075-250MG
N-[1-(4-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[1-(4-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Vzorec: C₁₁H₁₄BrN·ClH
MW: 276,601 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD31695688
CAS číslo: 2367002-86-4