Tisk…
(1S)-1-(3-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR475073-1G OR475073-250MG
APOSOR475073-1GEA 6520 CZK
APOSOR475073-1G APOSOR475073-250MG
(1S)-1-(3-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
(1S)-1-(3-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₂BrN·ClH
MW: 250,563 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31695803
CAS číslo: 2391975-25-8