Tisk…
(1S)-1-(4-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR475072-100MG OR475072-250MG
APOSOR475072-100MGEA 4400 CZK
APOSOR475072-100MG APOSOR475072-250MG
(1S)-1-(4-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
(1S)-1-(4-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₂BrN·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28977502
CAS číslo: 1810074-73-7