Tisk…
N-[(1S)-1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR475070-1G OR475070-250MG
APOSOR475070-1GEA 5200 CZK
APOSOR475070-1G APOSOR475070-250MG
N-[(1S)-1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[(1S)-1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Vzorec: C₁₁H₁₄BrN·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31695676
CAS číslo: 2407348-08-5