Tisk…
1-Methylimidazole-5-carboxamide 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR4728-1G OR4728-10G OR4728-5G
APOSOR4728-1GEA 6910 CZK
APOSOR4728-1G APOSOR4728-10G APOSOR4728-5G
1-Methylimidazole-5-carboxamide 95+%
1-Methylimidazole-5-carboxamide
Vzorec: C₅H₇N₃O
Bod tání: 178…180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01567302
CAS číslo: 40637-81-8