Tisk…
4-(1H-1,2,3-Triazol-1-yl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471729-100MG OR471729-1G OR471729-250MG
APOSOR471729-100MGEA 4770 CZK
APOSOR471729-100MG APOSOR471729-1G APOSOR471729-250MG
4-(1H-1,2,3-Triazol-1-yl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(1H-1,2,3-Triazol-1-yl)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₁₈BN₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22570712
CAS číslo: 1101174-00-8