Tisk…
6-Cyclopropylpyridine-3-methanamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471727-100MG OR471727-1G OR471727-250MG
APOSOR471727-100MGEA 15710 CZK
APOSOR471727-100MG APOSOR471727-1G APOSOR471727-250MG
6-Cyclopropylpyridine-3-methanamine 97%
6-Cyclopropylpyridine-3-methanamine
Vzorec: C₉H₁₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18255577
CAS číslo: 1256823-20-7