Tisk…
(S)-1-Isopropyl-2-methylpiperazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471725-1G OR471725-250MG
APOSOR471725-1GEA 45960 CZK
APOSOR471725-1G APOSOR471725-250MG
(S)-1-Isopropyl-2-methylpiperazine 95%
(S)-1-Isopropyl-2-methylpiperazine
Vzorec: C₈H₁₈N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09264178
CAS číslo: 807319-94-4