3-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-2-azetidinone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471721-100MG
OR471721-1G
OR471721-250MG
APOSOR471721-100MGEA
19940
CZK
APOSOR471721-100MG
APOSOR471721-1G
APOSOR471721-250MG
3-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-2-azetidinone 97%
3-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-2-azetidinone
Vzorec:
C₆H₁₀ClNO MW: 147,603 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31615928 CAS číslo: 2168391-80-6 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)