2-Isopentyl-1,3-dioxoisoindoline-5-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471720-1G
OR471720-250MG
APOSOR471720-1GEA
34060
CZK
APOSOR471720-1G
APOSOR471720-250MG
2-Isopentyl-1,3-dioxoisoindoline-5-carbaldehyde 95%
2-Isopentyl-1,3-dioxoisoindoline-5-carbaldehyde
Vzorec:
C₁₄H₁₅NO₃ MW: 245,274 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31695765 CAS číslo: 2243974-49-2 |