Tisk…
Methyl 4-chloro-2-methoxy-5-methylbenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471719-1G OR471719-250MG
APOSOR471719-1GEA 34060 CZK
APOSOR471719-1G APOSOR471719-250MG
Methyl 4-chloro-2-methoxy-5-methylbenzoate 95%
Methyl 4-chloro-2-methoxy-5-methylbenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₁ClO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31695764
CAS číslo: 1368228-61-8