Tisk…
4-Bromo-5-methyl-2-(methylthio)pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471717-1G OR471717-5G
APOSOR471717-1GEA 9200 CZK
APOSOR471717-1G APOSOR471717-5G
4-Bromo-5-methyl-2-(methylthio)pyrimidine 95%
4-Bromo-5-methyl-2-(methylthio)pyrimidine
Vzorec: C₆H₇BrN₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28049291
CAS číslo: 1823532-08-6