Tisk…
Methyl (R)-2-amino-3-(4-bromophenyl)propanoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471715-1G OR471715-250MG
APOSOR471715-1GEA 19350 CZK
APOSOR471715-1G APOSOR471715-250MG
Methyl (R)-2-amino-3-(4-bromophenyl)propanoate 98%
Methyl (R)-2-amino-3-(4-bromophenyl)propanoate
Vzorec: C₁₀H₁₂BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08058268
CAS číslo: 122332-24-5