4'-Amino-3'-chloroacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471714-1G
OR471714-250MG
APOSOR471714-1GEA
22820
CZK
APOSOR471714-1G
APOSOR471714-250MG
4'-Amino-3'-chloroacetophenone 95%
4'-Amino-3'-chloroacetophenone
Vzorec:
C₈H₈ClNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06411008 CAS číslo: 6953-83-9 |