Tisk…
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471713-1G OR471713-250MG
APOSOR471713-1GEA 5060 CZK
APOSOR471713-1G APOSOR471713-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carbaldehyde 95%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₆N₂O
MW: 146,146 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08272237
CAS číslo: 728034-12-6