Tisk…
Ethyl 2-(4-oxocyclohexyl)butanoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471711-1G OR471711-250MG
APOSOR471711-1GEA 22520 CZK
APOSOR471711-1G APOSOR471711-250MG
Ethyl 2-(4-oxocyclohexyl)butanoate 95%
Ethyl 2-(4-oxocyclohexyl)butanoate
Vzorec: C₁₂H₂₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31695762
CAS číslo: 1923824-52-5