Ethyl 3-(2-methoxy-4-methylphenyl)-3-oxopropanoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471709-1G
OR471709-250MG
APOSOR471709-1GEA
20240
CZK
APOSOR471709-1G
APOSOR471709-250MG
Ethyl 3-(2-methoxy-4-methylphenyl)-3-oxopropanoate 95%
Ethyl 3-(2-methoxy-4-methylphenyl)-3-oxopropanoate
Vzorec:
C₁₃H₁₆O₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31695761 CAS číslo: 125041-96-5 |