3-Hydroxy-6-methylpyridine-2-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471706-1G
OR471706-250MG
APOSOR471706-1GEA
22820
CZK
APOSOR471706-1G
APOSOR471706-250MG
3-Hydroxy-6-methylpyridine-2-carbaldehyde 95%
3-Hydroxy-6-methylpyridine-2-carbaldehyde
Vzorec:
C₇H₇NO₂ MW: 137.136 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11044356 CAS číslo: 66497-42-5 |