Tisk…
(S)-1,2-Dimethylpiperazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471705-1G
APOSOR471705-1GEA 2200 CZK
APOSOR471705-1G
(S)-1,2-Dimethylpiperazine 95%
(S)-1,2-Dimethylpiperazine
Vzorec: C₆H₁₄N₂
MW: 114,189 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11858472
CAS číslo: 485841-52-9