Tisk…
Ethyl 3-(4-morpholinophenyl)-3-oxopropanoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471703-1G OR471703-5G
APOSOR471703-1GEA 11010 CZK
APOSOR471703-1G APOSOR471703-5G
Ethyl 3-(4-morpholinophenyl)-3-oxopropanoate 95%
Ethyl 3-(4-morpholinophenyl)-3-oxopropanoate
Vzorec: C₁₅H₁₉NO₄
MW: 277,316 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11974624
CAS číslo: 55356-46-2