4'-Amino-3'-iodoacetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471702-1G
OR471702-5G
APOSOR471702-1GEA
10490
CZK
APOSOR471702-1G
APOSOR471702-5G
4'-Amino-3'-iodoacetophenone 97%
4'-Amino-3'-iodoacetophenone
Vzorec:
C₈H₈INO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22124432 CAS číslo: 97776-06-2 |