1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471700-1G
OR471700-250MG
APOSOR471700-1GEA
14620
CZK
APOSOR471700-1G
APOSOR471700-250MG
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic acid 95%
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₁NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09027511 CAS číslo: 933752-32-0 |