Tisk…
5-Bromo-2-cyclobutoxypyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471698-1G OR471698-250MG OR471698-5G
APOSOR471698-1GEA 18580 CZK
APOSOR471698-1G APOSOR471698-250MG APOSOR471698-5G
5-Bromo-2-cyclobutoxypyrimidine 95%
5-Bromo-2-cyclobutoxypyrimidine
Vzorec: C₈H₉BrN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16618818
CAS číslo: 1260833-40-6