Tisk…
4-Amino-2-(tert-butyl)pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471697-1G OR471697-250MG
APOSOR471697-1GEA 20630 CZK
APOSOR471697-1G APOSOR471697-250MG
4-Amino-2-(tert-butyl)pyrimidine 95%
4-Amino-2-(tert-butyl)pyrimidine
Vzorec: C₈H₁₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01646228
CAS číslo: 114362-20-8