Tisk…
4-Amino-3,5-dichloro-2-methylpyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471695-1G OR471695-250MG
APOSOR471695-1GEA 3110 CZK
APOSOR471695-1G APOSOR471695-250MG
4-Amino-3,5-dichloro-2-methylpyridine 97%
4-Amino-3,5-dichloro-2-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆Cl₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00160307
CAS číslo: 195045-26-2