Tisk…
5-Methoxy-4-[(4-methoxybenzyl)oxy]-2-nitrobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471691-10G OR471691-1G OR471691-5G
APOSOR471691-10GEA 3190 CZK
APOSOR471691-10G APOSOR471691-1G APOSOR471691-5G
5-Methoxy-4-[(4-methoxybenzyl)oxy]-2-nitrobenzoic acid 97%
5-Methoxy-4-[(4-methoxybenzyl)oxy]-2-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₁₆H₁₅NO₇
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28144964
CAS číslo: 1643979-88-7