Tisk…
5-Nitro-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471670-5G
APOSOR471670-5GEA 1450 CZK
APOSOR471670-5G
5-Nitro-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one 95%
5-Nitro-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one
Vzorec: C₇H₄N₂O₄
MW: 180,118 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01929029
CAS číslo: 3889-13-2