Tisk…
(S)-3-[4-(5-Bromo-2-chlorobenzyl)phenoxy]tetrahydrofuran 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-3-(4-(5-Bromo-2-chlorobenzyl)phenoxy)tetrahydrofuran
OR471641-25G
APOSOR471641-25GEA 4960 CZK
APOSOR471641-25G
(S)-3-[4-(5-Bromo-2-chlorobenzyl)phenoxy]tetrahydrofuran 97%
(S)-3-[4-(5-Bromo-2-chlorobenzyl)phenoxy]tetrahydrofuran
Vzorec: C₁₇H₁₆BrClO₂
MW: 367,665 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27920793
CAS číslo: 915095-89-5