Tisk…
3-Aminotetrahydrofuran-3-carbonitrile hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR471596-1G OR471596-5G
APOSOR471596-1GEA 4630 CZK
APOSOR471596-1G APOSOR471596-5G
3-Aminotetrahydrofuran-3-carbonitrile hydrochloride 95%
3-Aminotetrahydrofuran-3-carbonitrile hydrochloride
Vzorec: C₅H₈N₂O·ClH
MW: 148,591 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD20501945
CAS číslo: 1354963-38-4