Tisk…
3,6-Dibromo-4-methylpyridazine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471593-1G OR471593-250MG OR471593-5G
APOSOR471593-1GEA 817 CZK
APOSOR471593-1G APOSOR471593-250MG APOSOR471593-5G
3,6-Dibromo-4-methylpyridazine
3,6-Dibromo-4-methylpyridazine
Vzorec: C₅H₄Br₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22056210
CAS číslo: 89284-10-6